Learn More
Karl Hecht Allihn cooler with cut, DURAN 25cm
Marque:  Karl Hecht 41987024
Allihn cooler with cut, DURAN 25cm
Code produit. 10013701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.00€
    70.46€ / 1 pièce
    Économisez 13.54€
    16% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 18-02-2026