Learn More
Alloprégnanolone, ≥ 95 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11462601 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
Code produit. 11462601
Marque: MP Biomedicals 0219588605
Spécification
Nom chimique ou matériau Allopregnanolone
CAS 516-54-1
Couleur Blanc
Formule moléculaire C21H34O2
Numéro MDL MFCD00003677
Quantité 5 mg
Synonyme allopregnanolone, allopregnan-3alpha-ol-20-one, allotetrahydroprogesterone, 3alpha-hydroxy-5alpha-pregnan-20-one, brexanolone, 3a-hydroxy-5a-pregnan-20-one, unii-s39xz5qv8y, 3-alpha,5-alpha-pregnanolone, 3alpha-oh dhp, 5alpha-pregnan-3alpha-ol-20-one
Clé InChI AURFZBICLPNKBZ-SYBPFIFISA-N
SMILES CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nom IUPAC 1-[(3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-17-yl]éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 318.50
CID PubChem 92786
ChEBI CHEBI:50169
Poids de la formule 318.5
Pourcentage de pureté ≥95%
Forme physique Poudre