Learn More
Monohydrate d’alloxane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10279883 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10279883 10 g Flacon en verre 10g
10723601 25 g Flacon en verre 25g
10511661 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10279883 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215370100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3237-50-1 | C4H4N2O5 | 160.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3237-50-1 , 50-71-5
Formule moléculaire C4H4N2O5
Numéro MDL MFCD00149399
Clé InChI ZIIHZVKHFWOENY-UHFFFAOYSA-N
Specifications
Nom chimique ou matériau Alloxan monohydrate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Beige-jaune à blanc
Plage de pourcentage du dosage 98%
Beilstein 24, 500
Merck Index 10, 276
Synonyme isovaleraldehyde, 2,4-dinitrophenyl hydrazone, butanal, 3-methyl-, 2,4-dinitrophenyl hydrazone, isovaleraldehyde dnp, isovaleraldehyde, 2,4-dinitrophenylhydazone, 1e-3-methylbutanal 2,4-dinitrophenyl hydrazone #, isovaleraldehyde 2,4-dinitrophenyl hydrazone, butyraldehyde, 3-methyl-, 2,4-dinitrophenyl hydrazone, isovaleraldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazone, isovaleraldehyde,4-dinitrophenyl hydrazone, n-e-3-methylbutylideneamino-2,4-dinitroaniline
SMILES OC1(O)C(=O)NC(=O)NC1=O
Nom IUPAC N-[(E)-3-méthylbutylidèneamino]-2,4-dinitroaniline
Poids moléculaire (g/mol) 160.09
CID PubChem 9569524
Poids de la formule 160.09
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Quantité 10 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre