Learn More
Monohydrate d’alloxane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10723601 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10723601 25 g Flacon en verre 25g
10279883 10 g Flacon en verre 10g
10511661 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10723601 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215370250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3237-50-1 | C4H4N2O5 | 160.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3237-50-1 , 50-71-5
Formule moléculaire C4H4N2O5
Numéro MDL MFCD00149399
Clé InChI ZIIHZVKHFWOENY-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau Alloxan monohydrate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Beige-jaune à blanc
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 98%
Beilstein 24, 500
Merck Index 10, 276
Synonyme barbituric acid, 5,5-dihydroxy, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy, unii-o2aap9f8b6, 5,5-dihydroxybarbituric acid, ccris 5957, mesoxalylurea monohydrate, 2,4,5,6 1h,3h-pyrimidinetetrone hydrate, 5,5-dihydroxyperhydropyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, o2aap9f8b6
SMILES C1(=O)C(C(=O)NC(=O)N1)(O)O
Nom IUPAC 5,5-dihydroxy-1,3-diazinane-2,4,6-trione
Poids moléculaire (g/mol) 160.085
CID PubChem 312231
Poids de la formule 160.09
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Alloxan monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,5,6(1H,3H)-Pyrimidinetetrone, monohydrate