Learn More
Monohydrate d’alloxane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498216 250 g 250g
11384609 25 g 25g
11488216 50 g 50g
11394609 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11498216 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15324.30
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3237-50-1 | C4H4N2O5 | 160.085 g/mol
Le composé cytotoxique qui cause des dommages oxydatifs à la base du monohydrate DNAAlloxan nucléaire est utilisé comme précurseur pour préparer le murexide de colorant violet. Il est également utilisé dans les modèles de recherche pour induire le diabète et détruire les cellules bêta. De plus, il s’agit d’un agent oxydant puissant qui forme un hémiacétal avec l’acide dialurique de son produit de réaction réduit.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé cytotoxique qui cause des dommages oxydatifs à la base du monohydrate DNAAlloxan nucléaire est utilisé comme précurseur pour préparer le murexide de colorant violet. Il est également utilisé dans les modèles de recherche pour induire le diabète et détruire les cellules bêta. De plus, il s’agit d’un agent oxydant puissant qui forme un hémiacétal avec l’acide dialurique de son produit de réaction réduit.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, l’acétone, l’acide acétique glacial et le méthanol. Légèrement soluble dans le chloroforme, l’éther de pétrole, le toluène, l’acétate d’éthyle et l’anhydride acétique. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3237-50-1
Formule moléculaire C4H4N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 160.085
Numéro MDL MFCD00149399
Clé InChI ZIIHZVKHFWOENY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barbituric acid, 5,5-dihydroxy, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy, unii-o2aap9f8b6, 5,5-dihydroxybarbituric acid, ccris 5957, mesoxalylurea monohydrate, 2,4,5,6 1h,3h-pyrimidinetetrone hydrate, 5,5-dihydroxyperhydropyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, o2aap9f8b6
CID PubChem 312231
Nom IUPAC 5,5-dihydroxy-1,3-diazinane-2,4,6-trione
SMILES C1(=O)C(C(=O)NC(=O)N1)(O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Alloxan monohydrate
Point de fusion ∼260°C (decomposition)
Quantité 250 g
Beilstein 5309394
Merck Index 14,282
Poids de la formule 160.09 (142.07 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%