Learn More
Bromure d’allyle, 99 %, stab. Avec 300-1000 ppm d’oxyde de propylène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081688
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
Code produit. 11429333
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11766.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-95-6 | C3H5Br | 120.977 g/mol
Allyl bromide is used as an alkylating agent in the synthesis of pharmaceuticals, polymers, adhesives, perfumes, biochemicals and other allylic compounds. It is used as precursor for the preparation of allyliczinc bromide by reacting it with zinc. It is also used in the preparation of allylethers like allyl decyl ether, allyl benzyl ether and allyl geranyl ether. It is also used in the preparation of R enantiomer of allyl phenyl carbinol (APC) such as 1-phenyl-3-butene, which is a valuable intermediate for drugs and agro-chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure d’allyle est utilisé comme agent alkylant dans la synthèse de produits pharmaceutiques, de polymères, d’adhésifs, de parfums, de produits biochimiques et d’autres composés allyliques. Il est utilisé comme précurseur pour la préparation du bromure d’allyliczinc en le réagissant avec le zinc. Il est également utilisé dans la préparation d’allyléthers tels que l’éther de décyle allyle, l’éther de benzyle allyle et l’éther de geranyle allyle. Il est également utilisé dans la préparation de l’énantiomère R du carbinol allyle-phényle (APC), tel que le 1-phényl-3-butène, qui est un intermédiaire précieux pour les médicaments et les produits agrochimiques.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants, les métaux alcalins, les métaux alcalins, les amides, les amines et les métaux en poudre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-95-6
Formule moléculaire C3H5Br
Poids moléculaire (g/mol) 120.977
Numéro MDL MFCD00000244
Clé InChI BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyl bromide, 3-bromopropene, 1-propene, 3-bromo, 3-bromopropylene, 3-bromo-1-propene, bromallylene, 2-propenyl bromide, 1-bromo-2-propene, propene, 3-bromo, allylbromide
CID PubChem 7841
Nom IUPAC 3-bromoprop-1-ène
SMILES C=CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl Bromide
Note relative au nom Stabilized with 300 to 1000ppm Propylene oxide
Point de fusion °C to 119°C
Densité 1.398
Point d’ébullition 70°C to 71°C
Point d’éclair -2°C (28°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire CH2=CHCH2Br
Indice de réfraction 1.47
Quantité 250 g
Numéro UN UN1099
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,288
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 120.98
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Allyl bromide, stabilized with 300-1000ppm Propylene oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Allyl bromide, Propylene oxide