Learn More
Allyl(chlorométhyl)diméthylsilane, +97 %
Code produit 11374937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11374937 25 g 25g
11364937 1 g 1g
11354937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11374937 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041953.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75422-66-1
Formule moléculaire C6H13ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 148.71
Numéro MDL MFCD00012045
Clé InChI UHHLOVCFFWGSMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyl chloromethyl dimethylsilane, silane, chloromethyl dimethyl-2-propenyl, chloromethyl dimethylprop-2-en-1-ylsilane, acmc-1bfca, dimethylallylchloromethylsilane, 3-chloromethyldimethylsilyl-1-propene, allyl chloromethyl dimethyl dimethylsilane, silane,allyl, chloromethyl ,dimethyl, chloromethyl dimethyl prop-2-en-1-yl silane
CID PubChem 556526
Nom IUPAC (chloromethyl)dimethyl(prop-2-en-1-yl)silane
SMILES C[Si](C)(CCl)CC=C
Specifications
Point d’ébullition 165°C (50mmHg)
Nom chimique ou matériau Allyl(chloromethyl)dimethylsilane
Forme physique Liquide
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Point d’éclair 27°C (81°F)
Poids de la formule 148.71
Pourcentage de pureté ≥97%
Indice de réfraction 1.449
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.907 g/mL