Learn More
Cyanure d’allyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11490031
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11490031
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044775.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 109-75-1 | C4H5N | 67.091 g/mol
Allyl cyanide is used as an anti-microbial. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-75-1
Formule moléculaire C4H5N
Poids moléculaire (g/mol) 67.091
Numéro MDL MFCD00001962
Clé InChI SJNALLRHIVGIBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-butenenitrile, allyl cyanide, 3-butenylnitrile, 3-butenonitrile, allylnitrile, vinylacetonitrile, 3-cyanopropene, 3-cyano-1-propene, 1-butene-4-nitrile, propene-3-nitrile
CID PubChem 8009
Nom IUPAC but-3-énenitrile
SMILES C=CCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl cyanide
Point de fusion -87°C
Couleur Brun à incolore
Densité 0.834 g/mL
Point d’ébullition 118°C to 120°C
Point d’éclair 24°C (75°F)
Odeur Unpleasant
Formule linéaire CH2=CHCH2CN
Indice de réfraction 1.405
Quantité 100 g
Numéro UN UN1992
Beilstein 605352
Merck Index 14,290
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 67.09
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide