Learn More
Isothiocyanate d'allyle 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326702
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326702 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326702 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10140000AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl isothiocyanate
CAS 57-06-7
Noms d’analytes ou de composants Allyl isothiocyanate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H5 N S
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Isothiocyanic acid, allyl ester (6CI,8CI), 3-Isothiocyanato-1-propene, 2-Propenyl isothiocyanate, AITC, Allyl isothiocyanate, Allyl thioisocyanate, Allylsevenolum, Allyspol, Allyspol 75EC, Carbospol, NSC 5572, Oleum sinapis, Redskin, Senfoel, Wasaouro, Wasaouro EXT
Formule InChI InChI=1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
SMILES C=CCN=C=S
Nom IUPAC 3-isothiothioprine-1-ène
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 99.15
Quantité 1 mL
Poids de la formule 99,0143 g/mol