Learn More
N-[2-(méthylamino)éthyl]carbamate d’allyle, tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10225794
Click to view available options
Quantité:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10225794
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO07873DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Nom chimique ou matériau Allyl N-[2-(methylamino)ethyl]carbamate
CAS 188403-10-3
Formule moléculaire C7H14N2O2
Conditionnement Flacon en verre ambré
Numéro MDL MFCD08690326
Synonyme allyl n-2-methylamino ethyl carbamate, prop-2-en-1-yl 2-methylamino ethyl carbamate, prop-2-en-1-yl n-2-methylamino ethyl carbamate, allyl 2-methylamino ethyl carbamate, n-2-methylamino ethyl prop-2-enyloxycarboxamide, carbamic acid, 2-methylamino ethyl-, 2-propenyl ester 9ci
Clé InChI KWUXKYITOPQQRK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCCNC(=O)OCC=C
Nom IUPAC prop-2-enyl N-[2-(méthylamino)éthyl]carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 158.201
Quantité 1 g
CID PubChem 18525944
Poids de la formule 158.2
Qualité Technique
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato