Learn More
Éther de vinyle allyle, 95 % stab. en présence de 0,1 % d’hydroxyde de potassium, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
Description
Allyl vinyl ether is used as a intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther d’allyl vinyle est utilisé comme intermédiaire dans la recherche chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants, le rayonnement ultraviolet et les initiateurs de radicaux libres.
L’éther d’allyl vinyle est utilisé comme intermédiaire dans la recherche chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants, le rayonnement ultraviolet et les initiateurs de radicaux libres.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Allyl vinyl ether |
| Note relative au nom | stabilized with 0.1% potassium hydroxide |
| Densité | 0.781 |
| Point d’ébullition | 65°C to 68°C |
| Point d’éclair | <−5°C (23°F) |
| Odeur | Characteristic |
| Formule linéaire | CH2=CHCH2OCH=CH2 |
| Indice de réfraction | 1.412 |
| Quantité | 10 g |
| Numéro UN | UN3271 |
| Afficher plus |