Learn More
Allylchlorodiméthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Allylchlorodimethylsilane is used in the synthesis of cyclo-1,1?,4,4?-bis(1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)dibenzene, silylating agent for steroids for analysis by GC-MS. Also used in the preparation of phenylenebis(silanediyl triflates), useful synthons for organosilicon polymers, O-silylation of phenyl sulfones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’allylchlorodiméthylsilane est utilisé dans la synthèse du cyclo-1,1′,4,4′-bis(1,1,3,3--tétraméthyl-1,3-disiloxanediyl)dibenzène, agent de silyation des stéroïdes pour analyse par GC-MS. Également utilisé dans la préparation des triflates de phénylènebis(triflates de silanediyle), synthons utiles pour les polymères organosilicés, O-silylation des phénylsulfones.
Solubilité
Soluble dans la plupart des solvants organiques ; réagit avec les alcools, les amines et l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes, de l’eau / de l’humidité.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 110°C to 112°C |
| Nom chimique ou matériau | Allylchlorodimethylsilane |
| Quantité | 25 g |
| Point d’éclair | 5°C (41°F) |
| Indice de réfraction | 1.429 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Densité | 0.896 |
| Numéro UN | UN2985 |
| Beilstein | 1737978 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in most organic solvents; reacts with alcohols,amines,and water. |
| Show More |