Learn More
Chlorure d’allylmagnésium, solution à 1,7 M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10372373 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10372373 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10464643 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10372373 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 209671000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 2622-05-1 | C3H5ClMg | 100.83 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2622-05-1 , 592-42-7
Formule moléculaire C3H5ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 100.83
Numéro MDL MFCD00000473
Clé InChI PLYLAFITHJUEGX-UHFFFAOYSA-M
SMILES Cl[Mg]CC=C
Specifications
Nom chimique ou matériau Allylmagnesium chloride
Couleur Noir
Note relative au nom 1.7M Solution in THF
% min. CAS 15.76, 80.04
% max. CAS 19.96, 84.25
Concentration 1.5 to 1.9M
Densité 0.9600g/mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.96
Formule linéaire H2C=CHCH2MgCl
Quantité 100 mL
Point d’éclair −17°C
Forme physique Liquide
Synonyme tri-o-tolyl phosphite, tri-o-tolylphosphite, tri-o-cresyl phosphite, phosphorous acid tri-o-cresyl ester, tris o-methylphenyl phosphite, tris 2-methylphenyl phosphite, tris 2-tolyl phosphite, tris o-tolyloxy phosphine, phosphorous acid, tri-o-cresyl ester, tri-2-tolylphosphite
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction.
Nom IUPAC Tris(2 -méthylphényl) phosphite
CID PubChem 92937
Poids de la formule 100.83
Pourcentage de pureté 1.5 to 1.9M
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Allylmagnesium chloride, 1.7M solution in THF
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.