Learn More
Allyloxytriméthylsilane, 98%
Code produit 15470258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15470258 5 g 5g
15480258 25 g 25g
15490258 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15470258 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53443.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 18146-00-4 | C6H14OSi | 130,262 g/mole
L’Allyloxytriméthylsilane est utilisé dans la synthèse de diènes métallisés via une séquence d’isomérisation-élimination. L’allyloxytriméthylsilane [3-(triméthylsiloxy)propène] a été utilisé dans la synthèse du triméthylsilyl protégé par (3-hydroxypropyl)-triméthoxysilane. Utilisé dans la préparation de matériaux électriques, d’OLED et dans l’industrie pharmaceutique.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
L’Allyloxytriméthylsilane est utilisé dans la synthèse de diènes métallisés via une séquence d’isomérisation-élimination. L’Allyloxytriméthylsilane [3-(triméthylsiloxy)propène] a été utilisé dans la synthèse du (3-hydroxypropyl)-triméthoxysilane protégé par triméthylsilyle. Utilisé dans la préparation de matériaux électriques, d’OLED et dans l’industrie pharmaceutique.
Remarques
Photosensible. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Ne pas conserver à proximité d’agents oxydants forts et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18146-00-4
Formule moléculaire C6H14OSi
Poids moléculaire (g/mol) 130.262
Numéro MDL MFCD00008643
Clé InChI MNMVKGDEKPPREK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyloxytrimethylsilane, allyl trimethylsilyl ether, silane, trimethyl 2-propenyloxy, trimethyl 2-propenyloxy silane, o-trimethylsilylallyl alcohol, trimethylallyloxysilane, allyloxy trimethylsilane, silane, trimethyl 2-propen-1-yloxy, trimethyl prop-2-en-1-yloxy silane, acmc-1boq9
CID PubChem 87471
Nom IUPAC triméthyl(prop-2-enoxy)silane
SMILES C[Si](C)(C)OCC=C
Spécification
Point d’ébullition 101°C to 102°C
Nom chimique ou matériau Allyloxytrimethylsilane
Quantité 5 g
Formule linéaire CH2=CHCH2OSi(CH3)3
Numéro UN UN1993
Beilstein 1739517
Point d’éclair 1°C (34°F)
Poids de la formule 130.26
Pourcentage de pureté 99%
RUO– À des fins de recherche uniquement