Learn More
Dimère de chlorure d’allylpalladium(II), Pd 56,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7048276
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Conditionnement:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11356707 0.25 g 0.25g
11346707 1 g 1g
11366707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11356707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010005.01
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12012-95-2 | C6H10Cl2Pd2 | 365.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12012-95-2
Formule moléculaire C6H10Cl2Pd2
Poids moléculaire (g/mol) 365.89
Numéro MDL MFCD00044874
Clé InChI PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L
Synonyme allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladium
CID PubChem 61538
Nom IUPAC Chloropalladium(1 +) ; prop-1-ène
SMILES Cl[Pd].Cl[Pd].c:c:c.c:c:c
Spécification
Nom chimique ou matériau Allylpalladium(II) chloride dimer
Point de fusion 120°C (decomposition)
Couleur Jaune
Quantité 0.25 g
Beilstein 4124623
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Very soluble in dichloromethane and dichloroethane; Slightly soluble in toluene,insoluble in waterSoluble in chloroform,benzene,acetone and dichloromethane,dichloroethane and methanol; Slightly soluble in toluene; Insoluble in water.
Poids de la formule 365.85
Concentration or Composition (by Analyte or Components) PD 56,0 % min
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • di-.Mu.-chlor-bis(eta-allyl)palladium
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .