Learn More
Allyltrichlorosilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322276
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11322276 5 g 5g
11332276 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322276 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03703.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 107-37-9 | C3H5Cl3Si | 175.508 g/mol
Allyltrichlorosilane acts as a reagent that produces homoallylic alcohols upon reaction with aldehydes in DMF. It is used to make silicones and glass fiber fininshes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’allyltrichlorosilane agit comme réactif produisant des alcools homoallyliques lors d’une réaction avec des aldéhydes dans le DMF. Il est utilisé pour fabriquer des silicanes et des finitions en fibre de verre.
Solubilité
Soluble dans le THF, le toluène, le benzène. Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à 4°C. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’humidité. Incompatible avec l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-37-9
Formule moléculaire C3H5Cl3Si
Poids moléculaire (g/mol) 175.508
Numéro MDL MFCD00000486
Clé InChI HKFSBKQQYCMCKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyltrichlorosilane, silane, trichloro-2-propenyl, silane, allyltrichloro, silane, trichloroallyl, allyl trichlorosilane, propen-3-yltrichlorosilane, allytrichlorosilane, allylsilicone trichloride, unii-ub3n98803n, silane, trichloro-2-propen-1-yl
CID PubChem 7867
Nom IUPAC Trichloro(prop-2-ényl)silane
SMILES C=CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 117°C to 118°C
Nom chimique ou matériau Allyltrichlorosilane
Quantité 5 g
Formule linéaire CH2=CHCH2SiCl3
Numéro UN UN1724
Beilstein 1743449
Point d’éclair 18°C (64°F)
Informations sur la solubilité Soluble in THF,toluene,benzene. Reacts with water.
Poids de la formule 175.52
Pourcentage de pureté 95%
Indice de réfraction 1.449
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.211