Learn More
Allyltrichlorosilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Allyltrichlorosilane acts as a reagent that produces homoallylic alcohols upon reaction with aldehydes in DMF. It is used to make silicones and glass fiber fininshes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’allyltrichlorosilane agit comme réactif produisant des alcools homoallyliques lors d’une réaction avec des aldéhydes dans le DMF. Il est utilisé pour fabriquer des silicanes et des finitions en fibre de verre.
Solubilité
Soluble dans le THF, le toluène, le benzène. Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à 4°C. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’humidité. Incompatible avec l’eau.
Specifications
Specifications
| Point d’ébullition | 117°C to 118°C |
| Nom chimique ou matériau | Allyltrichlorosilane |
| Quantité | 25 g |
| Point d’éclair | 18°C (64°F) |
| Indice de réfraction | 1.449 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Densité | 1.211 |
| Formule linéaire | CH2=CHCH2SiCl3 |
| Numéro UN | UN1724 |
| Beilstein | 1743449 |
| Show More |