Learn More
Bromure d’allyltriphénylphosphonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11401828
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11401828
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14490.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1560-54-9 | C21H20BrP | 383.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1560-54-9
Formule moléculaire C21H20BrP
Poids moléculaire (g/mol) 383.27
Numéro MDL MFCD00011808
Clé InChI FWYKRJUVEOBFGH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme allyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl allylphosphonium bromide, phosphonium, triphenyl-2-propenyl-, bromide, allyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, allyltriphenyl-, bromide, allyltriphenylphosphonium bromide tal, triphenyl prop-2-enyl phosphanium bromide, 2-propenyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl prop-2-en-1-yl phosphanium bromide, wln: 1u2pr&r&r &e
CID PubChem 197740
Nom IUPAC triphényl(prop-2-ényl)phosphanium ; Bromure
SMILES [Br-].C=CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyltriphenylphosphonium bromide
Point de fusion 222°C to 225°C
Formule linéaire (CH2=CHCH2)(C6H5)3PBr
Quantité 250 g
Beilstein 3579053
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 383.27
Pourcentage de pureté 99%