Learn More
Alogliptine Benzoate, TRC
Code produit 30132893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132893 250 mg 250mg
30007103 10 mg 10mg
30003892 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132893 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA575440250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 850649-62-6
Formule moléculaire C18 H21 N5 O2 . C7 H6 O2
Poids moléculaire (g/mol) 461.51
Synonyme Benzonitrile, 2-[[6-[(3R)-3-amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]-, benzoate (1:1), 2-[[6-[(3R)-3-Amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]benzonitrile Benzoate (1:1), Benzonitrile, 2-[[6-[(3R)-3-amino-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]-, monobenzoate (9CI), Alogliptin benzoate, Nesina, SYR 322
Nom IUPAC 2-[[6-[(3R)-3-aminopipéridine-1-yl]-3-méthyl-2,4-dioxopyrimidine-1-yl]méthyl]benzonitrile ; Acide benzoïque
SMILES CN1C(=O)C=C(N2CCC[C@@H](N)C2)N(Cc3ccccc3C#N)C1=O.OC(=O)c4ccccc4
Spécification
Nom chimique ou matériau Alogliptin Benzoate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C18H21N5O2.C7H6O2/c1-21-17(24)9-16(22-8-4-7-15(20)12-22)23(18(21)25)11-14-6-3-2-5-13(14)10-19;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h2-3,5-6,9,15H,4,7-8,11-12,20H2,1H3;1-5H,(H,8,9)/t15-;/m1./s1
Poids de la formule 461.2063
Pourcentage de pureté >95%