Learn More
Aloin B, MedChemExpress
Code produit. 16411578
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16411578
Marque: Medchem Express HYN0886
MedChemExpress Aloin B is one isomer of Aloin; Aloin is a physiologically active anthraquinone present in aloe.
Aloin B is one isomer of Aloin
Spécification
Nom chimique ou matériau Aloin B
CAS 28371-16-6
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H22O9
Quantité 5 mg
Synonyme Aloin-B Isobarbaloin
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (119.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@H]1O)[C@](O[C@H](CO)[C@H]1O)([H])[C@@](C2=CC=CC(O)=C23)([H])C(C=C(CO)C=C4O)=C4C3=O
Poids moléculaire (g/mol) 418.39
Poids de la formule 418.39
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.