Learn More
Alpaca monoclonal [10E10] Anti-Rabbit IgG antibody (AZdye 568), Abcam
Code produit 32112158 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32112158 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32112158 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab325292100uL
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Alpaca Monoclonal Antibody
Recombinant secondary antibody suitable for ICC/IF.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Antigène Rabbit IgG Fc (IGHG)
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone '10E10
Conjugué AZDye 568
Formule Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Expression Rabbit IgG Fc
Numéro d’ordre du gène P01870
Espèces hôtes Alpaca
Immunogène Rabbit IgG Fc (IGHG)
Méthode de purification Size-exclusion chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Rabbit
Contenu et stockage -80°C
Type de produit Primary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Conditions d’expédition Blue Ice
Gène cible Rabbit IgG Fc
Molécule cible Rabbit IgG Fc (IGHG)