Learn More
Alpaca monoclonal [14A4] Anti-Mouse IgG2a/b antibody (Alexa Fluor™ 647), Abcam
Code produit 32111823 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32111823 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32111823 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab325299100uL
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Alpaca Monoclonal Antibody
Recombinant secondary antibody suitable for ICC/IF. Ideal for fluorescent cell and tissue imaging.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Antigène Ighg (GCAA)
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone '14A4
Conjugué Alexa Fluor 647
Formule Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Expression Ighg
Numéro d’ordre du gène P01863
Espèces hôtes Alpaca
Immunogène Ighg (GCAA)
Méthode de purification Size-exclusion chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology & Infectious Disease
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage -80°C
Type de produit Primary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Conditions d’expédition Blue Ice
Gène cible Ighg
Molécule cible Ighg (GCAA)