Learn More
Alpaca monoclonal [14A4] Anti-Mouse IgG2a/b antibody (AZdye 568), Abcam
Tous les produits Abcam ProduitsDescription
Recombinant secondary antibody suitable for ICC/IF.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Spécification
| Antigène | Ighg (GCAA) |
| Applications | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | '14A4 |
| Conjugué | AZDye 568 |
| Formule | Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine) |
| Expression | Ighg |
| Numéro d’ordre du gène | P01863 |
| Espèces hôtes | Alpaca |
| Immunogène | Ighg (GCAA) |
| Afficher plus |