Learn More
Alpaca monoclonal [2F3] Anti-human IgG1/IgG4 antibody (Alexa Fluor™ 647), Abcam
Code produit 32112776 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32112776 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32112776 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab325308100uL
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Alpaca Monoclonal Antibody
Recombinant secondary antibody suitable for ICC/IF. Ideal for fluorescent cell and tissue imaging.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Antigène IGG1_HUMAN (IGG1)
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Localisation cellulaire Secreted; Cell membrane
Classification Monoclonal
Clone '2F3
Conjugué Alexa Fluor 647
Formule Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Expression IGG1_HUMAN
Numéro d’ordre du gène P0DOX5
Espèces hôtes Alpaca
Immunogène IGG1_HUMAN (IGG1)
Méthode de purification Size-exclusion chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -80°C
Type de produit Primary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Conditions d’expédition Blue Ice
Gène cible IGG1_HUMAN
Molécule cible IGG1_HUMAN (IGG1)