Learn More
alpha-Amylcinnamylalcool 2000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30311643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311643 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311643 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10246200AL2000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Amylcinnamyl alcohol
CAS 101-85-9
Noms d’analytes ou de composants alpha-Amylcinnamyl alcohol
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C14 H20 O
Concentration 2000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1-Heptanol, 2-benzylidene- (6CI,8CI), 2-(Phenylmethylene)-1-heptanol, 2-Amyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, 2-Benzylidene-1-heptanol, 2-Pentyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, Amyl cinnamyl alcohol, Buxinol, α-Amylcinnamic alcohol, α-Amylcinnamyl alcohol
Formule InChI InChI=1S/C14H20O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11,15H,2-3,5,10,12H2,1H3/b14-11+
SMILES CCCCC\C(=C/c1ccccc1)\CO
Nom IUPAC (2E)-2-bencilidenoheptan-1-ol
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 204.31
Quantité 1 mL
Poids de la formule 204,1514 g/mol