Learn More
alpha-Angélicalactone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11321977
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11321977
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L07602.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 591-12-8 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
alpha-Angelicalactone acts as acancer chemopreventive agent. It is used in the synthesis of glutathione and the activity of glutathione-S-transferase and UDP-glucunonosyltransferase detoxification enzymes in esophagus, stomach, intestine, and liver. It is used in oral care formulations to round out mint notes and in coffee flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alpha-Angélicalactone agit comme agent chimiopréventif d’acancer. Il est utilisé dans la synthèse du glutathion et dans l’activité de la glutathion-S-transférase et des enzymes de détoxification de l’UDP-glucunonosyltransférase dans l’œsophage, l’estomac, l’intestin et le foie. Il est utilisé dans les formulations de soins buccaux pour compléter les notes de menthe et les saveurs de café.
Solubilité
Soluble dans l’eau (5 g/100 ml) et l’alcool.
Remarques
Sensible à lʼhumidité. Stocker sous un gaz inerte. Protéger de l’humidité. Les matériaux incompatibles sont les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-12-8
Formule moléculaire C5H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 98.10
Numéro MDL MFCD00005375
Clé InChI QOTQFLOTGBBMEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-angelica lactone, alpha-angelicalactone, 5-methyl-2 3h-furanone, 5-methylfuran-2 3h-one, 2 3h-furanone, 5-methyl, 4-hydroxypent-3-enoic acid lactone, delta 2-angelica lactone, 4-hydroxy-3-pentenoic acid gamma-lactone, gamma-methyl-beta,gamma-crotonolactone, .alpha.-angelica lactone
CID PubChem 11559
ChEBI CHEBI:36433
Nom IUPAC 5-méthyl-3H-furan-2-one
SMILES CC1=CCC(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Angelicalactone
Point de fusion 17°C to 18°C
Densité 1.093
Point d’ébullition 53°C to 54°C (10 mmHg)
Point d’éclair 68°C (154°F)
Indice de réfraction 1.448
Quantité 5 g
Beilstein 108394
Merck Index 14,647
Informations sur la solubilité Soluble in water (5g/100mL) and alcohol.
Poids de la formule 98.1
Pourcentage de pureté 98%