Learn More
Thermo Scientific Chemicals α-Apo-oxytétracycline, peut être utilisé comme étalon secondaire
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Informations générales
• L’Alpha-Apo-oxytétracycline est un produit de dégradation de l’oxytétracycline.Lorsque cette dégradation se produit, deux isomères sont générés : β et α -apo-oxytétracycline
Applications
• Le composé Alpha-Apo-oxytétracycline présente une activité antibiotique
• Il favorise l’inhibition de la croissance des bactéries de boues aérobies, Pseudomonas, Agrobacterium, Moraxella, Bacillus, ainsi que des souches d’E. coli résistantes à la tétracycline
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | α-Apo-oxytetracycline |
| Note relative au nom | (can be used as secondary standard) |
| CAS | 18695-01-7 |
| Point de fusion | 200.0°C |
| Couleur | Kaki |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 80% min. (as is,calculated) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C22H22N2O8 |
| Numéro MDL | MFCD00062827 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- alfa-Apo-oxytetracycline
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.