Learn More
alpha-bromo-4-nitro-o-crésol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10260593 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10260593
Marque: Thermo Scientific Acros 388520050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 772-33-8 | C7H6BrNO3 | 232.033 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 772-33-8
Numéro MDL MFCD00007340
Clé InChI KFDPCYZHENQOBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-5-nitrobenzyl bromide, 2-bromomethyl-4-nitrophenol, alpha-bromo-4-nitro-o-cresol, phenol, 2-bromomethyl-4-nitro, koshland reagent i, 2-bromomethyl-4-nitro-phenol, 2-hydroxy-5-nitrobenzylbromide, .alpha.-bromo-4-nitro-o-cresol, o-cresol, .alpha.-bromo-4-nitro, koshland i
CID PubChem 13044
Nom IUPAC 2-(bromométhyl)-4-nitrophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])CBr)O
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Bromo-4-nitro-o-cresol
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 143°C to 149°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H6BrNO3
Quantité 5 g
Poids moléculaire (g/mol) 232.033
Poids de la formule 232.03
Pourcentage de pureté ≥94%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • a-Bromo-4-nitro-o-cresol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.