Learn More
Thermo Scientific™ alpha-Conotoxin SIA
Code produit. 15468219
Click to view available options
Quantité:
0,5 mg
1 mg
Conditionnement:
0.50mg
1mg
Code produit. 15468219
Marque: Thermo Scientific™ J66745.M^
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthode de purification HPLC
Contenu et stockage 2°C to 8°C
Format Lyophilized Powder
Poids moléculaire 1455.66
Type de produit alpha-Conotoxin SIA
Quantité 1 mg
État réglementaire RUO - research use only
Séquence Tyr-Cys-Cys-His-Pro-Ala-Cys-Gly-Lys-Asn-Phe-Asp-Cys-NH2 (Disulfide bridges: Cys2-Cys7, Cys3-Cys13)
For Research Use Only