Learn More
Machine PCR PCRmax™ Alpha Cycler 2
Code produit. p-8557027
Click to view available options
Configurations des blocs:
Blocs doubles (1 x 96 puits et 1 x 384 puits)
Double à 384 puits
Double à 96 puits
Gamme de gradients:
Jusqu’à 19°C
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15670245
Marque: PCRmax 9394520
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le système à double bloc indépendant Alpha Cycler 2 (AC-2) permet à plusieurs utilisateurs d’exécuter simultanément différents protocoles sans avoir besoin de plusieurs unités. Idéal pour les environnements à plusieurs utilisateurs ou la mise à l’échelle du débit.
  • Grand écran tactile HD : fonctionne même en portant des gants.
  • Refroidissement actif des échantillons – pour une amplification plus poussée et un minimum d’amplification non spécifique
  • Assistant du programme – vous permet de générer un protocole spécifique à votre séquence d’amorce, source de modèle et longueur d’amplicon en quelques secondes
  • Application Alpha Track et création de rapports QRR – suivez la progression de n’importe quel cycle PCR et l’état du système à distance
  • Capacité de gradient – permet de simplifier l’optimisation de la température, quel que soit le bloc sélectionné
  • Formats 96/384 puits – flexibilité quelle que soit l’échelle et quels que soient les besoins de l’utilisateur
  • Connectivité et connexion USB – connectez-vous au système et chargez vos paramètres par défaut dans n’importe quelle unité simplement en insérant votre clé USB
  • Options de bloc : format de 96 ou 384 puits ou une combinaison des deux.
  • Volume Plage de gradient – jusqu’à 29°C
Spécification
Précision thermique ± 0,25°C (à 55°C)
Uniformité thermique ± 0,3°C (à 55°C)
Dimensions 430 x 260 x 200 mm
Tension 110 à 240 V
Type de produit Thermocycleur
Garantie 2 an
Gamme de températures 10°C à 100°C (maintien final 4°C)
À utiliser avec (application) PCR, clonage, thermocyclage, NGS, séquençage Sanger
Fréquence 50 à 60 Hz
Interface utilisateur Interface Android pour tablette de 10 po
Puissance 900 W
Montée en température max. 3,4°C/s
Gamme de gradients Jusqu’à 19°C
Poids 30 kg (66 lb)
Configurations des blocs Blocs doubles (1 x 96 puits et 1 x 384 puits)