Learn More
PCRmax Thermocycleur Alpha Cycler 4
Code produit. 15522895
Click to view available options
Capacité:
Capacité quadruple à 384 puits
Double à 384 puits, double capacité à 96 puits
Simple à 384 puits, triple capacité à 96 puits
Triple à 384 puits, capacité simple à 96 puits
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15522895
Marque: PCRmax 9394506
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le thermocycleur PCRmax Alpha Cycler 4 dispose de quatre blocs contrôlés indépendamment pour une optimisation simplifiée de la température et de l’espace
  • Ces thermocycleurs compacts fournissent des résultats reproductibles à chaque exécution, avec peu, voire aucune formation nécessaire
  • Les caractéristiques comprennent un écran tactile transparent, une programmation sécurisée spécifique à l’utilisateur, un couvercle chauffant réglable et un refroidissement actif des échantillons pour une meilleure amplification
  • Un programme Wizard génère un protocole spécifique à la séquence en quelques secondes, une façon rapide d’optimiser les nouveaux dosages
  • Les unités conservent également approximativement 1000 rapports pour une révision à une date ultérieure et fonctionnent sur une interface tablette Android™ HD intuitive
  • Enregistrez vos paramètres personnels sur un lecteur USB ; vous connecter est aussi simple que l’insertion de votre lecteur USB, aucun mot de passe n’est nécessaire
  • Les systèmes à quatre blocs prennent moins d’espace que deux ou quatre unités à bloc unique et coûtent moins cher que d’acheter plusieurs unités
  • Contrôlez chaque bloc séparément pour plus de polyvalence et une utilisation par plus d’une personne à la fois, ou exécutez-le sur le même programme pour augmenter le rendement
  • Chaque bloc possède également son propre couvercle chauffant indépendant - aucune interruption des dosages fonctionnant à différents réglages
Spécification
Précision thermique 50°C : ±0,25°C
Plage de températures (métrique) 10 à 100°C
Dimensions 33 x 70 x 53,5 cm
Capacité Double à 384 puits, double capacité à 96 puits
Alimentation électrique 100 à 240 VCA
Type de produit Thermocycleur
Interface utilisateur Tablette Android™ HD
Gamme de gradients 1° à 29°C
Couvercle chauffant Oui, de 35° à 115°C
Mémoire ≤ 1000 programmes
Configurations des blocs Deux plaques à 384 puits, deux kits de 96 tubes de 0,2 ml ou deux plaques à 96 puits