Learn More
Alpha-cyclohexylphénylacétonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11317415
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11317415
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L05350.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3893-23-0 | C14H17N | 199.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3893-23-0
Formule moléculaire C14H17N
Poids moléculaire (g/mol) 199.30
Numéro MDL MFCD00019362
Clé InChI IZSWBXTYTALSOZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme cyclohexylphenylacetonitrile, cyclohexyl phenyl acetonitrile, alpha-cyclohexylphenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, .alpha.-cyclohexyl, 2-cyclohexyl-2-phenylethanenitrile, acmc-20alcf, cyclohexyl-phenylacetonitrile, alpha-phenylcyclohexaneacetonitrile, 2-cyclohexyl-2-phenyl-acetonitrile, .alpha.-cyclohexylphenylacetonitrile
CID PubChem 95302
Nom IUPAC 2-cyclohéxyle-2-phénylacétonitrile
SMILES N#CC(C1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Cyclohexylphenylacetonitrile
Point de fusion 52°C to 56°C
Point d’ébullition 137°C to 140°C (3 mmHg)
Quantité 10 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2051115
Poids de la formule 199.3
Pourcentage de pureté 98%