Learn More
alpha-D-Galactose 1-Phosphate sel dipotassique, TRC
Code produit 30003221
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003221 100 mg 100mg
30009113 50 mg 50mg
30004987 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30003221 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG155760100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19046-60-7
Formule moléculaire C6 H11 K2 O9 P
Poids moléculaire (g/mol) 336.316
Synonyme α-D-Galactopyranose 1-(Dihydrogen Phosphate) Dipotassium Salt, α-D-Galactopyranose-1 1-Phosphate Dipotassium Salt, D-Galactose 1-Phosphate Dipotassium Salt, α-D-Galactopyranosyl Phosphate Dipotassium Salt, α-D-Galactose 1-Phosphate Dipotassium Salt, α-D-Galactosyl Phosphate Dipotassium Salt
Nom IUPAC [potassiooxy-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)tétrahydropyran-2-il]oxy-phosphoryl]oxypotassium
SMILES [K+].[K+].OC[C@H]1O[C@H](OP(=O)([O-])[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-D-Galactose 1-Phosphate Dipotassium Salt
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H13O9P.2K/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2/t2-,3+,4+,5-,6-;;/m1../s1
Poids de la formule 335.9415