Learn More
Thermo Scientific Chemicals alpha-D(+)-glucose, + de 99 %, anhydre
Code produit 10184180 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10184180 2.5 kg 2.50kg
10032070 1 kg 1kg
10093763 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10184180 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 170080025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.80€
    45.65€ / 2.5kg
    Économisez 8.15€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 492-62-6 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 492-62-6
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Numéro MDL MFCD00063774
Clé InChI WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Synonyme alpha-d-glucose, alpha-d-glucopyranose, alpha-dextrose, alpha-glucose, glucopyranose, alpha-d, alpha-d-glc, unii-5j5i9eb41e, glucoses, grape sugar, d-gluco-hexose
CID PubChem 79025
ChEBI CHEBI:17925
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxyméthyl)oxane-2,3,4,5-tetrol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau α-D(+)-Glucose
Note relative au nom Anhydrous
Acidité 0.15mL 0.1N NaOH/6g max.
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 156,0°C à 158,0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 2.5 kg
Beilstein 31, 83
Merck Index 14, 4459
Conditions de rotation spécifiques + 52.90 (20.00°C c=10,water,ammonia)
Rotation spécifique + 52.90
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 99+%
Substances connexes 0.15% max. (Fructose)
Forme physique Poudre cristalline fine