Learn More
Monohydrate d’alpha-D-lactose
Code produit. 11438933
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
Code produit. 11438933
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11074.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 5989-81-1 | C12H24O12 | 360.312 g/mol
alpha-D-Lactose monohydrate is used as a carrier and stabiliser of aromas, pharmaceutical products, Food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5989-81-1
Formule moléculaire C12H24O12
Poids moléculaire (g/mol) 360.312
Numéro MDL MFCD00150747
Clé InChI WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
Synonyme alpha-d-lactose monohydrate, alpha-lactose monohydrate, lactose monohydrate, lactose, monohydrate, unii-ewq57q8i5x, respitose, alpha-lactose hydrate, a-lactose monohydrate, lactose monohydrate nf, ewq57q8i5x
CID PubChem 104938
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol ; Hydrate
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-D-Lactose monohydrate
Point de fusion 207°C to 211°C (decomposition)
Densité 1.525
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 3768231
Merck Index 14,5343
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique +52° (c=4.5 in water, 22h)
Poids de la formule 360.32 (342.30 Anhydrous)