Learn More
alpha-D-(+)-talose, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454737
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.5 g
Conditionnement:
0.10g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11454737 0.1 g 0.10g
11464737 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11454737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21226.77
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2595-98-4 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2595-98-4
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Numéro MDL MFCD00135834
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-+-talose, aldehydo-d-talose, 2s,3s,4s,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
CID PubChem 99459
ChEBI CHEBI:68461
Nom IUPAC 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-D-(+)-Talose
Point de fusion 133°C to 135°C
Quantité 0.1 g
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 97%