Learn More
Thermo Scientific™ alpha-Gliadin (43-49)
Code produit. 15457519
Click to view available options
:
25mg
Code produit. 15457519
Marque: Thermo Scientific™ J66240.MB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
For cellular and molecular biology applications
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthode de purification HPLC
Nom usuel α-Gliadorphin (43-49)
Contenu et stockage -30°C to -10°C
Format Solid
Poids moléculaire 875.40
Type de produit alpha-Gliadin (43-49)
Quantité 25 mg
État réglementaire RUO - research use only
Séquence Tyr-Pro-Gln-Pro-Gln-Pro-Phe