Learn More
Sel dihydraté de l’acide alpha-cétoglutarique disodique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15445419
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
1g
250g
25g
Code produit. 15445419
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63154.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 305-72-6 | C5H4Na2O5 | 190.062 g/mol
alpha-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate is used as pharmaceutical intermediate. α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate is suitable reagent used in a study to investigate the role of nitric oxide (NO) in mast cell physiology and biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel disodique dihydraté de l’acide alpha-cétoglutarique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Le sel disodique dihydraté de l’acide α-cétoglutarique est un réactif approprié utilisé dans une étude pour étudier le rôle de l’oxyde nitrique (NO) dans la physiologie et la biochimie des mastocytes.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1 M).
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 305-72-6
Formule moléculaire C5H4Na2O5
Poids moléculaire (g/mol) 190.062
Numéro MDL MFCD00150702
Clé InChI YBGBJYVHJTVUSL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium 2-oxoglutarate, unii-flp7p4rm46, disodium 2-oxopentanedioate, flp7p4rm46, pentanedioic acid, 2-oxo-, disodium salt, 2-oxoglutaric acid disodium salt, 2-ketoglutaric acid disodium salt, alpha-ketoglutaric acid sodium salt, disodium ? ketoglutarate, disodium oxoglurate
CID PubChem 31040
Nom IUPAC Disodium ; 2-oxopentanédioate
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water (1 M).
Poids de la formule 226.09 (190.06 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre