Learn More
Thermo Scientific Chemicals alpha-Mating Factor (1-6)
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Store at -20°C |
| Format | Solid |
| Formule moléculaire | C45H59N11O8 |
| Clé InChI | PBLMMVDDGREFKH-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CC(C)CC(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(=O)C(CC1=CN=CN1)NC(=O)C(N)CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O |
| Nom IUPAC | 2-{2-[2-(2-{2-[2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanamido]-3-(1H-imidazol-5-yl)propanamido}-3-(1H-indol-3-yl)propanamido)-4-methylpentanamido]-4-carbamoylbutanamido}-4-methylpentanoic acid |
| Quantité | 10 mg |
| Poids moléculaire (g/mol) | 882.04 |