Learn More
(+)-alpha-pinène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7044163
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
50g
Code produit. 11301777
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L04941.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7785-70-8 | C10H16 | 136.24 g/mol
(+)-alpha-Pinene is employed in the preparation of chiral hydroboration reagents. It is a bronchodilator in humans. α-Pinene is an anti-inflammatory and used as a broad-spectrum antibiotic.It exhibits activity as an acetylcholinesterase inhibitor, aiding memory. It is a biosynthetic base for CB2 ligands, such as HU-308.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (+)-alpha-Pinène est utilisé dans la préparation de réactifs d’hydroboration chirale. C’est un bronchodilatateur chez l’homme. Le α-pinène est un anti-inflammatoire utilisé comme antibiotique à large spectre. Il présente une activité en tant qu’inhibiteur de l’acétylcholinestérase, facilitant la mémoire. Il s’agit d’une base biosynthétique pour les ligands 2, tels que le HU-308.
Solubilité
Soluble dans l’éther, les alcools, le chloroforme. Non miscible dans l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7785-70-8
Formule moléculaire C10H16
Poids moléculaire (g/mol) 136.24
Numéro MDL MFCD00001346
Clé InChI GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Synonyme +-alpha-pinene, 1r,5r-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 1r-+-alpha-pinene, 1r,5r-alpha-pinene, unii-h6cm4twh1w, +-pinene, h6cm4twh1w, 1r,5r-2-pinene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, 1r,5r, +-pin-2 3-ene
CID PubChem 82227
ChEBI CHEBI:28261
Nom IUPAC (1R,5R)-4,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]hept-3-ène
SMILES CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-alpha-Pinene
Point de fusion -62°C
Densité 0.858
Point d’ébullition 154°C to 156°C
Point d’éclair 32°C (89°F)
Indice de réfraction 1.466
Quantité 50 g
Numéro UN UN2368
Beilstein 3648264
Merck Index 14,7445
Informations sur la solubilité Soluble in Ether,Alcohols,Chloroform. Not miscible in water.
Poids de la formule 136.24
Pourcentage de pureté 98%