Description
- Bien équilibré et léger (140 g), il offre un confort optimal à celui qui le porte.
- Disponible en trois tailles, offrant une coupe sur mesure, un confort et un ajustement exceptionnels pour tous les employés
- Harnais de tête entièrement réglable, offrant un ajustement et un réglage faciles, avec un maintien robuste et fiable lors de son utilisation.
- Sa forme discrète maximise le champ de vision et assure une compatibilité exceptionnelle avec les autres EPI.
- Les filtres Alpha Sentinel sont équipés d'une connexion simple qui s'enclenche facilement en position.
- La sangle élastique de qualité supérieure assure un maintien sûr et confortable du masque.
- La grande valve d'expiration réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité, offrant une faible résistance respiratoire
- Facile à nettoyer et à entretenir, avec des pièces de rechange disponibles.
- Adaptateur d'ajustement facial quantitatif disponible
- Les respirateurs sont fournis avec des couvercles de contrôle d'étanchéité utilisés par l'utilisateur, qui servent également de dispositifs de rétention des particules pour les filtres combinés.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, UKCA, EN140 |
| Couleur | Noir |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de filtre | HEPA, Combinación de vapor orgánico/gas ácido/HEPA, Multigas/HEPA |
| Matériau | Élastomère thermoplastique |
| Type de produit | Demi-masque respiratoire |
| Dimensions | S |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| Matériau du masque | Élastomère thermoplastique |
| À utiliser avec (application) | Depende del filtro: Eliminación de residuos tóxicos, corte y fundición de metales, industria aeroespacial, petroquímica |
| Afficher plus |