Learn More
Isofield™ Kits stériles Alpha - Compatibles avec les grades A/B
Beschreibung
COMBINAISON À COL MANDARINE
- GMP Notes A et B et ISO Compatible avec les salles blanches de classe 4 et 5
- Le col mandarin à double épaisseur assure un maintien sûr au niveau du cou.
- Le rabat zippé avec ruban adhésif double face empêche l'entrée et la sortie des particules
- Tissu antistatique à faible peluchage, adapté à la manipulation en chimiothérapie
- Passes-pouce élastiquées
- Élastique dorsal pour éviter l'effet de soufflet
CAPOT
- Ouverture faciale élastique fermée sans latex pour un confort optimal
- Empiècement extra-long pour une protection accrue
- Conception de la capuche à trois panneaux pour minimiser l'exposition de la peau
SURBOTTES
- Hauteur de genou extra-longue
- Deux cravates pour plus de sécurité
- Semelle en PU antidérapante
Conformité technique et documentaire
- Certificats d'analyse (COA), de conformité (COC) et d'assurance (COI) disponibles en téléchargement en ligne
- Le code QR sur les cartons permet une récupération immédiate des documents.
- Réussi le type 5 (EN) ISO 13982-1:2004 et EN 13982-2:2004) et type 6 (EN 13034:2005+A1:2009)
- Répulsion aux produits chimiques et résistance à la pénétration des produits chimiques EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
- Résistance à l'abrasion EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
- Résistance à la fissuration par flexion EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, Méthode B
- Résistance à la déchirure trapézoïdale EN 14325:2004
- Sens machine et sens transversal EN ISO 9073-4:1997
- Résistance à la traction, direction transversale EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
- Sens machine EN ISO 13934-1:2013
- Résistance à la perforation EN 14325:2004, EN 863:1995
- Résistance des coutures EN 14325:2004 [5,5]
- Fuite d'aérosols et de particules fines dans les combinaisons EN ISO 13982- 2:2004
- IL 82/90 EN ISO 13982- 1:2004
- IL 8/10 (Type 5)
- Résistance à la pénétration par pulvérisation de liquide (essai de pulvérisation) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (Type 6)
- Pénétration des liquides et des gaz à travers les vêtements de protection en conditions de contact continu ASTM F739-20
- Validation de stérilité EN ISO 11137 Partie 2 : 2015
- Propreté particulaire – Test de tambour Helmke : Classe 1
- Résistivité de surface ASTM D257
Spezifikation
Spezifikation
| Cleanroom Class | Classe 100 (ISO 5) |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polietileno, laminado de polipropileno no tejido |
| Type de produit | Kit de EPP |
| Dimensions | Moyen |
| Type de bouchon | Élastique |
| Type de manchette | Élssée recouverte |
| Type de goulot | À col |
| Type de couture | Lié |
| Jetable | Usage unique |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?