Learn More
Alpha-terpinène, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15485169
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 15485169
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62871.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 99-86-5 | C10H16 | 136.24 g/mol
It can be used as a chemical fragrance essential oil and spices. It is used as a flavoring and fragrance chemical used in the personal care and cosmetic and food industries. Also used in the pharmaceutical, electronics, food processing, semi-conductor manufacturing industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il peut être utilisé comme huile essentielle chimique de parfum et des épices. Il est utilisé comme produit chimique aromatisant et parfumé dans les industries de l’hygiène, cosmétique et alimentaire. Il est également utilisé dans les industries pharmaceutique, électronique, de transformation alimentaire et de fabrication de semi-conducteurs.
Solubilité
Soluble dans l’éther, l’alcool et l’éthanol (100 mg/ml). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Température de stockage recommandée : -20°C. Stocker sous un gaz inerte. Sensible à l’air. Tenir à l’écart des acides forts et des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-86-5
Formule moléculaire C10H16
Poids moléculaire (g/mol) 136.24
Numéro MDL MFCD00001534
Clé InChI YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-terpinene, p-mentha-1,3-diene, terpilene, 1-isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, 1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-1-methylethyl, alpha-terpinen, 1-methyl-4-1-methylethyl-1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-isopropylcyclohexadiene-1,3, .alpha.-terpinen, .alpha.-terpinene
CID PubChem 7462
ChEBI CHEBI:10334
Nom IUPAC 1-méthyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,3-diène
SMILES CC(C)C1=CC=C(C)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Terpinene
Couleur Incolore
Densité 0.837
Point d’ébullition 173°C to 175°C
Point d’éclair 50°C (122°F)
Indice de réfraction 1.478
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2319
Beilstein 1853379
Merck Index 14,9170
Informations sur la solubilité Soluble in ether,alcohol,and ethanol (100mg/ml). Insoluble in water.
Poids de la formule 136.23
Pourcentage de pureté ≥90%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • alpha-Terpinene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: alpha-Terpinene