Learn More
alpha-Terpinéol 1000 ug/mL dans Acétone, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313164
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313164 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313164 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREYS09010013AC
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau alpha-Terpineol
CAS 98-55-5
Noms d’analytes ou de composants alpha-Terpineol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H18 O
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 3-Cyclohexene-1-methanol, α,α,4-trimethyl-, p-Menth-1-en-8-ol (8CI), (±)-α-Terpineol, 1,1-Dimethyl-1-(4-methylcyclohex-3-enyl)methanol, 1-p-Menthen-8-ol, 2-(4-Methyl-3-cyclohexenyl)-2-propanol, 4-(2-Hydroxy-2-propyl)-1-methylcyclohexene, 8-Hydroxy-p-menth-1-ene, Mil 350, NSC 21449, NSC 403665, PC 593, Pine Oil 593, Terpineol 350, dl-α-Terpineol, α,α,4-Trimethyl-3-cyclohexene-1-methanol, α-Terpineol
Formule InChI InChI=1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3
SMILES CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Nom IUPAC 2-(4-méthylcyclohex-3-ène-1-yle)propane-2-ole
Solvent or Matrix Acétone
Industry Type Tests alimentaires
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Quantité 5 x 1 mL
Poids de la formule 154,1358 g/mol