Learn More
Thermo Scientific Chemicals (±)-alpha-tocophérol, 95 %, synthétique
Code produit 10785242 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10785242 25 g Flacon en verre 25g
10077789 100 g Flacon en verre 100g
10482770 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10785242 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 428120250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.60€
    46.65€ / 25g
    Économisez 7.95€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 10191-41-0 | C29H50O2 | 430.72 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10191-41-0
Formule moléculaire C29H50O2
Poids moléculaire (g/mol) 430.72
Numéro MDL MFCD00072051
Clé InChI GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Synonyme vitamin e, alpha-tocopherol, d-alpha-tocopherol, 5,7,8-trimethyltocol, +-alpha-tocopherol, r,r,r-alpha-tocopherol, phytogermine, eprolin, 2r,4'r,8'r-alpha-tocopherol, dl-a-tocopherol
CID PubChem 14985
ChEBI CHEBI:18145
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-α-Tocopherol
Note relative au nom Synthetic
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 2.5°C to 3.5°C
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 393.0°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15, 9653
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in oils, fats, acetone, alcohol,, chloroform, diethyl ether, other fat solvents.
Nom IUPAC (2R)-2,5,7,8-tétraméthyle-2-[(4R,8R)-4,8,12-triméthyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyrane-6-ol
Viscosité 4200 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 430.71
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (+/-)-alpha-Tocopherol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.