Learn More
Succinate d'acide (+)-alpha-tocophérol, Mikromol
Description
Succinate d'acide (+)-alpha-tocophérol, Mikromol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | RRR-alpha-Tocopheryl hydrogen succinate |
| CAS | 4345-03-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | RRR-alpha-Tocopheryl hydrogen succinate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C33 H54 O5 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | RRR-alpha-Tocopheryl hydrogen succinate, (2R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl hydrogen succinate, d-alpha-tocopherol succinate, Vitamin E succinate, (+)-alpha-tocopheryl acid succinate, D-alpha-Tocopheryl hydrogen succinate |
| Formule InChI | InChI=1S/C33H54O5/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-33(8)21-19-28-27(7)31(25(5)26(6)32(28)38-33)37-30(36)18-17-29(34)35/h22-24H,9-21H2,1-8H3,(H,34,35)/t23-,24-,33-/m1/s1 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)CCC(=O)O)c(C)c(C)c2O1 |
| Afficher plus |