Learn More
Skytec™ Combinaison jetable Alphachem X150
Description
- Offrir un confort accru à l'utilisateur et des niveaux exceptionnels de sécurité et de protection, avec une durabilité supérieure
- Système à double manche avec boucle intérieure pour le pouce
- Coupe améliorée, liberté de mouvement accrue grâce à la conception de l'entrejambe en deux parties
- Une capuche en 3 parties assure un ajustement confortable
- Double fermeture éclair et languette de préhension, plus facile à manipuler avec des gants.
- Les renforts aux genoux offrent un soutien supplémentaire là où c'est le plus nécessaire.
- Les coutures cousues et scellées constituent une barrière chimique solide et efficace.
- Enfilage/désenfilage rapide et facile
- Les chevilles et les poignets élastiqués assurent un maintien confortable et sûr.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Salopettes résistantes aux produits chimiques |
| Dimensions | S |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Tissu composite |
| Couleur | Jaune |
| Jetable | Usage unique |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Capuche |
| Afficher plus |