Learn More
Texwipe™ 10 lingettes en polyester à bordure soudée AlphaSorb™
BIOPHARMA
Code produit. 15684977 Tous les produits Texwipe Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
600 pièces
Code produit. Dimensions (L x l) Stérilité unitSize
15684977 12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm) Stérile 500 pièces
15702396 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) Non stérile 100 pièces
18603943 12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm) Non stérile 600 pièces
3 options
Code produit. 15684977
Marque: Texwipe™ TX3215S
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour applications de classe ISO 3 et 4
  • Structure interlock indémaillable à double maille du polyester à filaments continus 100 %
  • Lingette étanche à deux plis avec une très grande absorbance
  • Lingette idéale pour une utilisation dans plusieurs environnements
  • Excellent pour ramasser de grandes quantités de liquides et pour appliquer des produits chimiques
  • Lingette résistante à l’abrasion avec une main souple et flexible
  • Traçabilité d’un lot à l’autre
Order Info
Disponible à sec ou stérile. Poids de base : 185 g/m2.
Specifications
Type de produit Lingettes SterileWipe™ AS 10
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30,5 cm
Matériau Polyester
Poids de base 185
Certifications/Conformité ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999
Bords Scellé
Dimensions (L x l) 12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
À utiliser avec (application) Lingettes idéales pour une utilisation dans de multiples environnements