Learn More
Ansell Alphatec™ Blouse de laboratoire reliée 1500 Plus - Modèle 204
Code produit 15952931 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
Grand
Très grand
2XL
Conditionnement:
60 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15952931 Grand 60 pièces
15942931 Moyen 60 pièces
15962931 Très grand 60 pièces
15972931 2XL 60 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15952931 Fournisseur Ansell Code fournisseur WH15B0020404
Expédition estimée: 19-04-2027
Alphatec™ La blouse de laboratoire 1500 Plus offre une protection confortable dans les environnements industriels généraux.
  • Respirabilité optimisée : AlphaTec™ La blouse de laboratoire 1500 PLUS Bound - Modèle 204 offre une protection confortable dans les environnements industriels généraux, grâce à sa perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau ainsi qu'à ses propriétés antistatiques. SMS matériel
  • Réduction des risques de contamination : Ce vêtement de protection extérieur, sans silicone, minimise les risques de contamination, ce qui le rend idéal pour les industries des sciences de la vie et de la fabrication métallique.
  • Ergonomie améliorée : De plus, cette surchemise de protection blanche offre une coupe optimisée, ce qui améliore le confort de l'utilisateur et la sécurité au travail.
DESIGN CARACTÉRISTIQUES:
  • Blouse de laboratoire mi-longue avec col, fermeture à boutons-pression sur le devant, poches poitrine gauche et cuisse droite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Blau de laboratoire antistatique
Dimensions Grand
Sexe Unisexe
Matériau SMS
Couleur Blanc
Type de bouchon Boutons
Type de manchette Élastique
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Résistance Produits chimiques
Modèle En dessous de la longueur des hanches
Nbre de poches 2
Sans latex Oui
Poids (impériale) 48 gsm