Learn More
Ansell Alphatec™ Blouse de laboratoire reliée 1500 Plus - Modèle 204
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Respirabilité optimisée : AlphaTec™ La blouse de laboratoire 1500 PLUS Bound - Modèle 204 offre une protection confortable dans les environnements industriels généraux, grâce à sa perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau ainsi qu'à ses propriétés antistatiques. SMS matériel
- Réduction des risques de contamination : Ce vêtement de protection extérieur, sans silicone, minimise les risques de contamination, ce qui le rend idéal pour les industries des sciences de la vie et de la fabrication métallique.
- Ergonomie améliorée : De plus, cette surchemise de protection blanche offre une coupe optimisée, ce qui améliore le confort de l'utilisateur et la sécurité au travail.
DESIGN CARACTÉRISTIQUES:
- Blouse de laboratoire mi-longue avec col, fermeture à boutons-pression sur le devant, poches poitrine gauche et cuisse droite.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Blau de laboratoire antistatique |
| Dimensions | Moyen |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | SMS |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons |
| Type de manchette | Élastique |
| Jetable | Réutilisable |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Produits chimiques |
| Show More |